Få mere at vide
Dinonyl Phthalate, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11408354 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
11408354 100 g
1 options
Artikelnummer. 11408354 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0521073325
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dinonyl Phthalate
CAS 84-76-4
Molekylær formel C26H42O4
MDL nummer MFCD00036237
Mængde 100 g
Synonym dinonyl phthalate, dinonylphthalate, nonyl phthalate, di-n-nonyl phthalate, bisoflex dnp, unimoll dn, bisoflex 91, phthalic acid, dinonyl ester, 1,2-benzenedicarboxylic acid, dinonyl ester, bisolflex 91
InChI nøgle DROMNWUQASBTFM-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCCCCCCCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCCCCCCCCC
IUPAC navn 1,2-dinonylbenzen-1,2-dicarboxylat
Molekylvægt (g/mol) 418.62
PubChem CID 6787
Formel vægt 418.62