Få mere at vide
Dinonyl phthalate, mixture of isomers, 96%
Artikelnummer. 11465303
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11465303 250 g 250g
11445303 10 g 10g
11455303 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11465303 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12871.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 84-76-4 | C26H42O4 | 418.62 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 84-76-4
Molekylær formel C26H42O4
Molekylvægt (g/mol) 418.62
MDL nummer MFCD00036237
InChI nøgle DROMNWUQASBTFM-UHFFFAOYSA-N
Synonym dinonyl phthalate, dinonylphthalate, nonyl phthalate, di-n-nonyl phthalate, bisoflex dnp, unimoll dn, bisoflex 91, phthalic acid, dinonyl ester, 1,2-benzenedicarboxylic acid, dinonyl ester, bisolflex 91
PubChem CID 6787
IUPAC navn dinonylbenzen-1,2-dicarboxylat
SMIL CCCCCCCCCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCCCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dinonyl phthalate
Navn note mixture of isomers
Tæthed 0.97
Flammepunkt 216°C (421°F)
Mængde 250 g
Beilstein 1916263
Formel vægt 418.62
Procent renhed 98%