Få mere at vide
Dinonylphthalat, 96%, blanding af isomerer, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10095810 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10095810 25 g Glasflaske 25g
11945041 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10095810 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 408770250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 84-76-4 | C26H42O4 | 418.62 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 84-76-4
Molekylær formel C26H42O4
Molekylvægt (g/mol) 418.62
MDL nummer MFCD00036237
InChI nøgle DROMNWUQASBTFM-UHFFFAOYSA-N
Synonym dinonyl phthalate, dinonylphthalate, nonyl phthalate, di-n-nonyl phthalate, bisoflex dnp, unimoll dn, bisoflex 91, phthalic acid, dinonyl ester, 1,2-benzenedicarboxylic acid, dinonyl ester, bisolflex 91
PubChem CID 6787
SMIL CCCCCCCCCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCCCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dinonyl phthalate
Farve Gul til Brun
Tæthed 0.9700g/mL
Kogepunkt 279.0°C to 287.0°C
Flammepunkt 216°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95% min. (sum of isomers) (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4825 to 1.4845
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 0.97
Opløselighedsinformation Solubility in water: <1g/L (20°)
IUPAC navn 1,2-dinonylbenzen-1,2-dicarboxylat
Viskositet 166 mPa.s (20°C)
Formel vægt 418.61
Procent renhed 96%
Fysisk form Olieagtig væske