Få mere at vide
Dinitroduren, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15259616 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15259616 5 g 5g
15249616 1 g 1g
15269616 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15259616 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 117000050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 5465-13-4
InChI nøgle AEPQXGFMAZTUEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2,4,5-tetramethyl-3,6-dinitro-benzene, dinitrotrodurene, 3,2,4,5-tetramethylbenzene, 2,3,5,6-tetramethyl-p-dinitrobenzene, 1,4,5-tetramethyl-3,6-dinitrobenzene, benzene,2,4,5-tetramethyl-3,6-dinitro, 1,4-dinitro-2,3,5,6-tetramethylbenzene 97+%
PubChem CID 79593
IUPAC navn 1,2,4,5-tetramethyl-3,6-dinitrobenzen
SMIL CC1=C(C(=C(C(=C1[N+](=O)[O-])C)C)[N+](=O)[O-])C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dinitrodurene
Smeltepunkt 208,0 °C til 213,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Molekylær formel C10H12N2O4
Lineær formel (CH3)4C6(NO2)2
Mængde 5 g
Beilstein 05,433
Molekylvægt (g/mol) 224.22
Formel vægt 224.22
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Dinitrodurene
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Hazard Statement
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
Precautionary Statement
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.