Få mere at vide
Diminazene Dihydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30138230
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138230 25 mg
18030620 10 mg
18060410 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30138230 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD47955025MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 31384-83-5
Molekylær formel C14H17Cl2N7
Molekylvægt (g/mol) 354.24
Synonym 4,4'-(1-Triazene-1,3-diyl)bisbenzenecarboximidamide Dihydrochloride, 4,4'-(Diazoamino)dibenzamidine Dihydrochloride, Berenil Dihydrochloride;
SMIL NC(C1=CC=C(C=C1)N/N=N/C2=CC=C(C(N)=N)C=C2)=N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diminazene Dihydrochloride
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C14H15N7.2ClH/c15-13(16)9-1-5-11(6-2-9)19-21-20-12-7-3-10(4-8-12)14(17)18;;/h1-8H,(H3,15,16)(H3,17,18)(H,19,20);2*1H
Formel vægt 281.1389
Procent renhed >95%