Få mere at vide
Dimetofrine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimetofrine |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H17NO4/c1-12-6-8(13)7-4-9(15-2)11(14)10(5-7)16-3/h4-5,8,12-14H,6H2,1-3H3 |
| Formel vægt | 227.1158 |