CAS RN 22950-29-4
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Dimetofrine, TRC
CAS: 22950-29-4 Molekylær formel: C11 H17 N O4 Molekylvægt (g/mol): 227.26 Synonym: 4-Hydroxy-3,5-dimethoxy-α-[(methylamino)methyl]benzenemethanol IUPAC navn: 4-[1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]-2,6-dimethoxyphenol SMIL: CNCC(O)c1cc(OC)c(O)c(OC)c1