missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Dimetofrine, TRC

Artikelnummer. 30368949
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30368949 100 mg
30369594 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30368949 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD479715100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 22950-29-4
Molekylær formel C11 H17 N O4
Molekylvægt (g/mol) 227.26
Synonym 4-Hydroxy-3,5-dimethoxy-α-[(methylamino)methyl]benzenemethanol
IUPAC navn 4-[1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]-2,6-dimethoxyphenol
SMIL CNCC(O)c1cc(OC)c(O)c(OC)c1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Dimetofrine
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C11H17NO4/c1-12-6-8(13)7-4-9(15-2)11(14)10(5-7)16-3/h4-5,8,12-14H,6H2,1-3H3
Formel vægt 227.1158
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.