Få mere at vide
Dimethylaminobenzaldehyd R6 EU Farmakopé, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12900404 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Emballage:
Ampul
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
12900404 1 mL Ampul 100ml
1 options
Artikelnummer. 12900404 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. RP 062 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2225.00 DKK
    1671.45 DKK / 100ml
    Spare 553.55 DKK
    24% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-01-2027
Farmakopéreagenser er beregnet til brug i farmakopétest og monografier, fremstillet under en GMP kompatibel ISO 9001 kvalitetsstyringssystem i henhold til den relevante farmakopéspecifikation, ved brug af farmakopéreagenskvalitetskomponenterne og vand, der opfylder det relevante farmakopémonografikrav for renset vand. Nogle farmakopéstandarder er også akkrediteret iflg ISO 17025 og ISO Vejledning 43.
Tekniske data
CAS 14214-32-5
Emballage Ampul
Molekylær formel C16H18N2O3
Mængde 1 mL
Synonym difenoxuron, difenoxurone, lironion, pinoran, caswell no. 551c, difenoxuron bsi:iso, epa pesticide chemical code 551400, n-4-4-methoxyphenoxy phenyl-n,n-dimethylurea, 1,1-dimethyl-3-4-4-methoxyphenoxy phenyl urea, 3-4-4-methoxyphenoxy phenyl-1,1-dimethylurea
InChI nøgle AMVYOVYGIJXTQB-UHFFFAOYSA-N
SMIL CN(C)C(=O)NC1=CC=C(C=C1)OC2=CC=C(C=C2)OC
IUPAC navn 3-[4-(4-methoxyphenoxy)phenyl]-1,1-dimethylurinstof
Molekylvægt (g/mol) 286.331
PubChem CID 26576
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dimethylaminobenzaldehyde solution R6. European Pharmacopoeia Ref: 1029803 (RP 062)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i