Få mere at vide
Dimethyl trans-stilbene-4,4'-dicarboxylat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11398525
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11398525 250 mg 250mg
11388525 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11398525 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11969.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 34541-73-6 | C18H16O4 | 296.322 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34541-73-6
Molekylær formel C18H16O4
Molekylvægt (g/mol) 296.322
MDL nummer MFCD00039527
InChI nøgle JOODVYOWCWQPMV-ONEGZZNKSA-N
Synonym e-dimethyl 4,4'-ethene-1,2-diyl dibenzoate, dimethyl 4,4'-stilbenedicarboxylate, dimethyl trans-stilbene-4,4'-dicarboxylate, dimethyl stilbene-4,4'-dicarboxylate, benzoic acid, 4,4'-1e-1,2-ethenediylbis-, dimethyl ester, 4,4'-bis carbomethoxy stilbene, methyl 4-1e-2-4-methoxycarbonyl phenyl vinyl benzoate, methyl 4-e-2-4-methoxycarbonyl phenyl ethenyl benzoate, dimethyl 4,4/'-stilbenedicarboxylate
PubChem CID 5378468
IUPAC navn methyl-4-[(E)-2-(4-methoxycarbonylphenyl)ethenyl]benzoat
SMIL COC(=O)C1=CC=C(C=C1)C=CC2=CC=C(C=C2)C(=O)OC
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale Dimethyl trans-stilbene-4,4'-dicarboxylate
Smeltepunkt 234°C to 236°C
Mængde 250 mg
Beilstein 2471189
Formel vægt 296.33
Procent renhed ≥98%
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.