Få mere at vide
Dimethyl tetrachloroterephthalate, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11352716
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11352716 25 g 25g
11342716 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11352716 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08800.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1861-32-1
Molekylær formel C10H6Cl4O4
Molekylvægt (g/mol) 331.95
MDL nummer MFCD00014902
InChI nøgle NPOJQCVWMSKXDN-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorthal-dimethyl, dacthal, dimethyl tetrachloroterephthalate, dacthalor, fatal, chlorthal-methyl, tetral, tetrachloroterephthalic acid dimethyl ester, dimethyl 2,3,5,6-tetrachloroterephthalate, dac 4
PubChem CID 2943
ChEBI CHEBI:34664
IUPAC navn dimethyl 2,3,5,6-tetrachlorobenzene-1,4-dicarboxylate
SMIL COC(=O)C1=C(Cl)C(Cl)=C(C(=O)OC)C(Cl)=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl tetrachloroterephthalate
Smeltepunkt 156°C to 159°C
Mængde 25 g
Beilstein 1888840
Merck Index 14,2839
Formel vægt 331.97
Procent renhed 97%