Få mere at vide
Dimethyl terephthalate, 99%
Artikelnummer. p-120681 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
25g
500g
Artikelnummer. 10255710
Brand: Thermo Scientific Acros 180580250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 120-61-6 | C10H10O4 | 194.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 120-61-6
Molekylær formel C10H10O4
Molekylvægt (g/mol) 194.19
MDL nummer MFCD00008440
InChI nøgle WOZVHXUHUFLZGK-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl terephthalate, dimethyl p-phthalate, 1,4-benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, dimethyl p-benzenedicarboxylate, di-me terephthalate, dimethyl 4-phthalate, terephthalic acid, dimethyl ester, dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate, terephthalic acid dimethyl ester, methyl p-methoxycarbonyl benzoate
PubChem CID 8441
SMIL COC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl terephthalate
Navn note 99%
Surhed 0.03mg KOH/g max.
Smeltepunkt 140°C to 143°C
Farve Hvid
Kogepunkt 288°C
Flammepunkt 154°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Mængde 25 g
Beilstein 09, 843
Merck Index 15, 9305
Opløselighedsinformation Solubility in water: 0.036g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ether and hot alcohol
Sublimationspunkt 285.0 °C
IUPAC navn dimethylbenzen-1,4-dicarboxylat
Formel vægt 194.19
Procent renhed 99%
Fysisk form Flakes or Pellets