Få mere at vide
Dimethylterefthalat, 99%
Artikelnummer. 10722611 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10722611 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
10255710 25 g Plastflaske 25g
10225760 500 g Plastflaske 500g
10012420 1 kg Plastflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10722611 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 180580025
 Begrænset vare
På lager
CAS: 120-61-6 | C10H10O4 | 194,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 120-61-6
Molekylær formel C10H10O4
Molekylvægt (g/mol) 194.19
MDL nummer MFCD00008440
InChI nøgle WOZVHXUHUFLZGK-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl terephthalate, dimethyl p-phthalate, 1,4-benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, dimethyl p-benzenedicarboxylate, di-me terephthalate, dimethyl 4-phthalate, terephthalic acid, dimethyl ester, dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate, terephthalic acid dimethyl ester, methyl p-methoxycarbonyl benzoate
PubChem CID 8441
SMIL COC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl terephthalate
Navn note 99%
Surhed 0.03mg KOH/g max.
Smeltepunkt 140°C to 143°C
Farve Hvid
Kogepunkt 288°C
Flammepunkt 154°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Mængde 2.5 kg
Beilstein 09, 843
Merck Index 15, 9305
Opløselighedsinformation Solubility in water: 0.036g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ether and hot alcohol
Sublimationspunkt 285.0 °C
IUPAC navn dimethylbenzen-1,4-dicarboxylat
Formel vægt 194.19
Procent renhed 99%
Fysisk form Flakes or Pellets