Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethyl terephthalate |
| Navn note | 99% |
| Surhed | 0,03 mg KOH/g maks. |
| Smeltepunkt | 140 °C til 143 °C |
| Farve | Hvid |
| Kogepunkt | 288 °C |
| Flammepunkt | 154 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98,5% min. (GC) |
| Emballage | Plastflaske |
| Vis mere |