Få mere at vide
Dimethylterefthalat, 99%
Artikelnummer. 10225760 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10225760 500 g Plastflaske 500g
10255710 25 g Plastflaske 25g
10012420 1 kg Plastflaske 1kg
10722611 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10225760 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 180585000
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 120-61-6 | C10H10O4 | 194,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 120-61-6
Molekylær formel C10H10O4
Molekylvægt (g/mol) 194.19
MDL nummer MFCD00008440
InChI nøgle WOZVHXUHUFLZGK-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl terephthalate, dimethyl p-phthalate, 1,4-benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, dimethyl p-benzenedicarboxylate, di-me terephthalate, dimethyl 4-phthalate, terephthalic acid, dimethyl ester, dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate, terephthalic acid dimethyl ester, methyl p-methoxycarbonyl benzoate
PubChem CID 8441
SMIL COC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl terephthalate
Navn note 99%
Surhed 0,03 mg KOH/g maks.
Smeltepunkt 140 °C til 143 °C
Farve Hvid
Kogepunkt 288 °C
Flammepunkt 154 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Mængde 500 g
Beilstein 09, 843
Merck Index 15, 9305
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 0,036 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i æter og varm alkohol
Sublimationspunkt 285,0 °C
IUPAC navn dimethylbenzen-1,4-dicarboxylat
Formel vægt 194.19
Procent renhed 99%
Fysisk form Flager eller piller