Få mere at vide
Dimethylterephthalat, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11480733
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11480733 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 11480733 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13220.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 120-61-6 | Molekylformel: C10H10O4 | Molekylvægt: 194,19 g/mol
Dimethylterefthalat bruges i polyesterfilm (lyd-/videobånd, røntgenfilm, fotofilm), polyesterfiber, kæledyrsflasker, polyesterlim og ingeniørplast. DMT er flygtigt, det er et mellemprodukt i nogle systemer til genanvendelse af PET.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
Dimethylterefthalat bruges i polyesterfilm (lyd-/videobånd, røntgenfilm, fotofilm), polyesterfiber, kæledyrsflasker, polyesterlim og ingeniørplast. DMT er flygtigt, det er et mellemprodukt i nogle systemer til genanvendelse af PET.
Opløselighed
Det er let opløseligt i vand, men opløseligt i varm alkohol og æter.
Bemærk
Opbevar det et køligt sted. Hold beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under normale forhold. Hold dig væk fra stærke oxidationsmidler, stærke syrer, stærke baser, nitrater
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 120-61-6
Molekylær formel C10H10O4
Molekylvægt (g/mol) 194.19
MDL nummer MFCD00008440
InChI nøgle WOZVHXUHUFLZGK-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl terephthalate, dimethyl p-phthalate, 1,4-benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, dimethyl p-benzenedicarboxylate, di-me terephthalate, dimethyl 4-phthalate, terephthalic acid, dimethyl ester, dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate, terephthalic acid dimethyl ester, methyl p-methoxycarbonyl benzoate
PubChem CID 8441
IUPAC navn 1,4-dimethylbenzen-1,4-dicarboxylat
SMIL COC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl terephthalate
Smeltepunkt 140 °C til 143 °C
Tæthed 1.29
Kogepunkt 288 °C
Flammepunkt 146 °C (294 °F)
Mængde 500 g
Beilstein 1107185
Merck Index 14,9162
Opløselighedsinformation Det er let opløseligt i vand, men opløseligt i varm alkohol og æter.
Formel vægt 194.19
Procent renhed 99%