Få mere at vide
Dimethyl Malonate, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15886270
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
1 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15886270 100 mL
15818460 500 mL
15828460 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15886270 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8008990100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-59-8
Tekniske data
Smeltepunkt -61.9°C
Tæthed 1.15 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 181°C to 183°C/1013 hPa
Molekylær formel CH2(COOCH3)2
MDL nummer MFCD00008460
Mængde 100 mL
Synonym Dimethyl malonate, Malonic acid dimethyl ester, Dimethyl malonate
Molekylvægt (g/mol) 132.11