Få mere at vide
Dimethylmalonat, 98+%
Artikelnummer. 11434473
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11434473 2500 g 2500g
11414473 100 g 100g
11424473 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11434473 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11007.0E
 Begrænset vare
På lager
CAS: 108-59-8 | C5H8O4 | 132,115 g/mol
Dimethylmalonat er et reagens, der bruges i organisk syntese. Det fungerer som en forløber for syntesen af mono-substitueret og disubstitueret eddikesyre, barbiturater, vitamin B1 og vitamin B6. Det bruges i den farmaceutiske industri til at fremstille lægemidler som chloroquin og butazolidin. Det er involveret i syntesen af diastereomere rene thienylpyridiner ved at reagere med 1,3-diphenylprop-2-enylacetat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Dimethylmalonat er et reagens, der anvendes i organisk syntese. Det fungerer som en forløber for syntesen af mono-substitueret og disubstitueret eddikesyre, barbiturater, vitamin B1 og vitamin B6. Det bruges i den farmaceutiske industri til at fremstille lægemidler som chloroquin og butazolidin. Det er involveret i syntesen af diastereomere rene thienylpyridiner ved at reagere med 1,3-diphenylprop-2-enylacetat.
Opløselighed
Blandbar med alkohol, æter og olier. Lidt blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med syrer, baser, oxidationsmidler og reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-59-8
Molekylær formel C5H8O4
Molekylvægt (g/mol) 132.115
MDL nummer MFCD00008460
InChI nøgle BEPAFCGSDWSTEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl malonate, methyl malonate, propanedioic acid, dimethyl ester, malonic acid dimethyl ester, 1,3-dimethyl propanedioate, dimethyl 1,3-propanedioate, malonic acid, dimethyl ester, unii-em8y79998c, ccris 8981, propanedioic acid dimethyl ester
PubChem CID 7943
IUPAC navn dimethylpropandioat
SMIL COC(=O)CC(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl malonate
Smeltepunkt -62 °C
Tæthed 1.156
Kogepunkt 180 °C til 181 °C
Flammepunkt 90 °C (194 °F)
Brydningsindeks 1.413
Mængde 2500 g
Beilstein 774261
Merck Index 14,6096
Opløselighedsinformation Blandet med alkohol, æter og olier. Let blandet med vand.
Formel vægt 132.12
Procent renhed ≥98%