Få mere at vide
Dimethylmalonat, 97%
Artikelnummer. 11965021 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
250ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11965021 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10592941 250 mL Glasflaske 250ml
10021930 1 L Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11965021 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 159560025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 108-59-8 | C5H8O4 | 132,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-59-8
Molekylær formel C5H8O4
Molekylvægt (g/mol) 132.12
InChI nøgle BEPAFCGSDWSTEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl malonate, methyl malonate, propanedioic acid, dimethyl ester, malonic acid dimethyl ester, 1,3-dimethyl propanedioate, dimethyl 1,3-propanedioate, malonic acid, dimethyl ester, unii-em8y79998c, ccris 8981, propanedioic acid dimethyl ester
PubChem CID 7943
IUPAC navn dimethylpropandioat
SMIL COC(=O)CC(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl malonate
Smeltepunkt -62,0 °C
Farve Farveløs
Tæthed 1.1560g/mL
Kogepunkt 180,0 °C til 181,0 °C
Flammepunkt 90 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3O2CCH2CO2CH3
Brydningsindeks 1,4120 til 1,4140
Mængde 2.5 L
Beilstein 02,572
Fieser 08,193; 13,34
Merck Index 15,6168
Specifik vægtfylde 1.156
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: ubetydelig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol og ether
Formel vægt 132.12
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske