Få mere at vide
Dimethyl isophthalate, 99%
Artikelnummer. p-118243 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
25g
500g
Artikelnummer. 10225860
Brand: Thermo Scientific Acros 186510250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1459-93-4 | C10H10O4 | 194.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1459-93-4
Molekylær formel C10H10O4
Molekylvægt (g/mol) 194.19
MDL nummer MFCD00008433
InChI nøgle VNGOYPQMJFJDLV-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl isophthalate, dimethyl m-phthalate, isophthalic acid dimethyl ester, methyl isophthalate, 1,3-benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, morflex 1129, dimethyl 1,3-benzenedicarboxylate, dimethylisophthalate, methyl 3-carbomethoxy benzoate, isophthalic acid, dimethyl ester
PubChem CID 15088
IUPAC navn dimethylbenzen-1,3-dicarboxylat
SMIL COC(=O)C1=CC(=CC=C1)C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl isophthalate
Navn note 99%
Smeltepunkt >66.0°C
Farve Hvid
Kogepunkt 124°C (16.0 hPa)
Flammepunkt 138°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel C6H4(CO2CH3)2
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Viskositet 2.14 mPa.s (99°C)
Formel vægt 194.19
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller flager