Få mere at vide
Dimethylisophthalat, 98%
Artikelnummer. 11490228
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11490228 100 g 100g
11400238 500 g 500g
11410238 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490228 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23779.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1459-93-4 | C10H10O4 | 194,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1459-93-4
Molekylær formel C10H10O4
Molekylvægt (g/mol) 194.19
MDL nummer MFCD00008433
InChI nøgle VNGOYPQMJFJDLV-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl isophthalate, dimethyl m-phthalate, isophthalic acid dimethyl ester, methyl isophthalate, 1,3-benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, morflex 1129, dimethyl 1,3-benzenedicarboxylate, dimethylisophthalate, methyl 3-carbomethoxy benzoate, isophthalic acid, dimethyl ester
PubChem CID 15088
IUPAC navn dimethylbenzen-1,3-dicarboxylat
SMIL COC(=O)C1=CC(=CC=C1)C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl isophthalate
Smeltepunkt 67 °C til 70 °C
Tæthed 1.194
Kogepunkt 282 °C
Flammepunkt 138 °C (280 °F)
Lugt Mild
Mængde 100 g
Beilstein 1912251
Formel vægt 194.19
Procent renhed 98%