Beskrivelse
Denne Thermo Scientific brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethyl isobutylmalonate |
| Navn note | 98% |
| Farve | Farveløs til gul |
| Kogepunkt | 211,0 °C (763,0 mmHg) |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Brydningsindeks | 1,4230 til 1,4250 |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 188.23 |
| Vis mere |