Få mere at vide
Dimethylcyclohexylmalonat, 95%
Beskrivelse
Anvendes til at udvikle en en-beholder, to-trins procedure til decarbalkoxylering af malonsyreestere. Virkningen af 15C5, andre kationer og gode nukleofiler blev også undersøgt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendes til at udvikle en to-trins procedure til decarbalkoxylering af malonsyreestere. Virkningen af 15C5, andre kationer og gode nukleofiler blev også undersøgt.
Opløselighed
Vandopløselig.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethyl cyclohexylmalonate |
| Brydningsindeks | 1.4565 |
| Mængde | 5 g |
| Opløselighedsinformation | Vandopløseligt. |
| Formel vægt | 214.26 |
| Procent renhed | 95% |