Få mere at vide
Dimethylcyclohexylmalonat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11376789
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11376789 1 g 1g
11386789 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11376789 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26289.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 49769-76-8 | C11H18O4 | 214.261 g/mol
Anvendes til at udvikle en en-beholder, to-trins procedure til decarbalkoxylering af malonsyreestere. Virkningen af 15C5, andre kationer og gode nukleofiler blev også undersøgt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Anvendes til at udvikle en to-trins procedure til decarbalkoxylering af malonsyreestere. Virkningen af 15C5, andre kationer og gode nukleofiler blev også undersøgt.
Opløselighed
Vandopløselig.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 49769-76-8
Molekylær formel C11H18O4
Molekylvægt (g/mol) 214.261
MDL nummer MFCD05666206
InChI nøgle CULITIDIVVTWIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl 2-cyclohexylmalonate, dimethyl cyclohexylmalonate, acmc-1asaj, dimethyl cyclohexylpropanedioate, cyclohexylmalonic acid dimethyl ester, cyclohexyl-malonic acid dimethyl ester, 1,3-dimethyl 2-cyclohexylpropanedioate, 2-cyclohexylmalonic acid dimethyl ester, dimethyl 2-cyclohexyl malonate, propanedioic acid, cyclohexyl-, dimethyl ester
PubChem CID 2793740
IUPAC navn dimethyl-2-cyclohexylpropandioat
SMIL COC(=O)C(C1CCCCC1)C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl cyclohexylmalonate
Brydningsindeks 1.4565
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Water soluble.
Formel vægt 214.26
Procent renhed 95%