Få mere at vide
Dimethyl-cis-stilben-4,4'-dicarboxylat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11347586
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11347586 250 mg 250mg
11337586 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11347586 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11142.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 143130-82-9 | C18H16O4 | 296.322 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 143130-82-9
Molekylær formel C18H16O4
Molekylvægt (g/mol) 296.322
MDL nummer MFCD00082669
InChI nøgle JOODVYOWCWQPMV-ARJAWSKDSA-N
Synonym dimethyl cis-stilbene-4,4'-dicarboxylate, dimethyl cis-stilbene-4,4/'-dicarboxylate, z-dimethyl 4,4'-ethene-1,2-diyl dibenzoate, z-4,4'-stilbenedicarboxylic acid dimethyl ester, methyl 4-z-2-4-methoxycarbonylphenyl ethenyl benzoate, methyl 4-z-2-4-methoxycarbonyl phenyl ethenyl benzoate
PubChem CID 7556518
IUPAC navn methyl-4-[(Z)-2-(4-methoxycarbonylphenyl)ethenyl]benzoat
SMIL COC(=O)C1=CC=C(C=C1)C=CC2=CC=C(C=C2)C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl cis-stilbene-4,4'-dicarboxylate
Smeltepunkt 112°C to 114°C
Mængde 250 mg
Beilstein 2386934
Formel vægt 296.33