Få mere at vide
Dimethyl aminoterephthalate, 99%
Artikelnummer. 10072540 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
50 g
250 g
Emballage:
Plastflaske
Plastic bottle
Pakningsstørrelse:
250g
25g
50g
Artikelnummer. 10072540
Brand: Thermo Scientific Acros 194780500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 5372-81-6 | C10H11NO4 | 209.2 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5372-81-6
Molekylær formel C10H11NO4
Molekylvægt (g/mol) 209.2
MDL nummer MFCD00008427
InChI nøgle DSSKDXUDARIMTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl 2-aminoterephthalate, dimethyl aminoterephthalate, dimethyl 3-aminoterephthalate, 1,4-benzenedicarboxylic acid, 2-amino-, dimethyl ester, aminoterephthalic acid dimethyl ester, 1,4-dimethyl 2-aminobenzene-1,4-dicarboxylate, unii-91sf4e6i9w, 2-aminoterephthalic acid, dimethyl ester, 3-amino-4-methoxycarbonylbenzoic acid, methyl ester, terephthalic acid, amino-, dimethyl ester
PubChem CID 79336
IUPAC navn dimethyl-2-aminobenzen-1,4-dicarboxylat
SMIL COC(=O)C1=CC(=C(C=C1)C(=O)OC)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl aminoterephthalate
Navn note 99%
Smeltepunkt 132.0°C to 134.0°C
Farve Beige eller brun til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel H2NC6H3(CO2CH3)2
Mængde 50 g
Beilstein 14, 559
Formel vægt 209.2
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystaller eller pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dimethyl aminoterephthalate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.