Få mere at vide
Dimethylaminoterephthalat, 99%
Artikelnummer. 11493214
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11493214 250 g 250g
11483214 50 g 50g
11473214 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11493214 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10567.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 5372-81-6 | C10H11NO4 | 209,201 g/mol
Dimethylaminoterephthalat anvendes til fremstilling af imidazotetrazinoner som prober for virkningen af temozolomid. Det bruges også til at fremstille aminoquinazoliner med neurokinin-2-receptorantagonistaktivitet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Dimethylaminoterephthalat anvendes til fremstilling af imidazotetrazinoner som prober til virkningen af temozolomid. Det bruges også til at fremstille aminoquinazoliner med neurokinin-2-receptorantagonistaktivitet.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5372-81-6
Molekylær formel C10H11NO4
Molekylvægt (g/mol) 209.201
MDL nummer MFCD00008427
InChI nøgle DSSKDXUDARIMTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl 2-aminoterephthalate, dimethyl aminoterephthalate, dimethyl 3-aminoterephthalate, 1,4-benzenedicarboxylic acid, 2-amino-, dimethyl ester, aminoterephthalic acid dimethyl ester, 1,4-dimethyl 2-aminobenzene-1,4-dicarboxylate, unii-91sf4e6i9w, 2-aminoterephthalic acid, dimethyl ester, 3-amino-4-methoxycarbonylbenzoic acid, methyl ester, terephthalic acid, amino-, dimethyl ester
PubChem CID 79336
IUPAC navn dimethyl-2-aminobenzen-1,4-dicarboxylat
SMIL COC(=O)C1=CC(=C(C=C1)C(=O)OC)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl aminoterephthalate
Smeltepunkt 130 °C til 134 °C
Mængde 250 g
Beilstein 2808505
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 209.2
Procent renhed 99%