Få mere at vide
Dimethylallylmalonat, 97%
Beskrivelse
Dimethylallylmalonat bruges som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt til organisk syntese, lægemidler, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
råmateriale og mellemprodukt til organisk syntese, lægemidler, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Bemærkninger
Beskyt mod fugt, varme. Uforenelig med oxidationsmidler. Opbevares køligt.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethyl allylmalonate |
| Smeltepunkt | <-80 °C |
| Tæthed | 1.074 |
| Kogepunkt | 207 °C |
| Flammepunkt | 95 °C (203 °F) |
| Brydningsindeks | 1.435 |
| Mængde | 50 g |
| Beilstein | 1772822 |
| Formel vægt | 172.18 |
| Procent renhed | 97% |