Få mere at vide
Dimethyl allylmalonate, 97%
Artikelnummer. 11307685
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11307685 10 g 10g
11317685 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11307685 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L02376.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 40637-56-7 | C8H12O4 | 172.18 g/mol
Dimethylallylmalonat bruges som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt til organisk syntese, lægemidler, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Dimethylallylmalonat bruges som et vigtigt
råmateriale og mellemprodukt til organisk syntese, lægemidler, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Bemærkninger
Beskyt mod fugt, varme. Uforenelig med oxidationsmidler. Opbevares køligt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 40637-56-7
Molekylær formel C8H12O4
Molekylvægt (g/mol) 172.18
MDL nummer MFCD00014959
InChI nøgle VZNFVLWVVHHMBG-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl allylmalonate, dimethyl 2-allylmalonate, propanedioic acid, 2-propenyl-, dimethyl ester, 1,3-dimethyl 2-prop-2-en-1-yl propanedioate, dimethyl allyl-malonate, acmc-1bnbn, dimethyl 2-allylmalonate #, 2-allyl-propanedioic acid dimethyl ester, 2-prop-2-enylpropanedioic acid dimethyl ester
PubChem CID 574826
IUPAC navn dimethyl-2-prop-2-enylpropandioat
SMIL COC(=O)C(CC=C)C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl allylmalonate
Smeltepunkt <-80°C
Tæthed 1.074
Kogepunkt 207°C
Flammepunkt 95°C (203°F)
Brydningsindeks 1.435
Mængde 10 g
Beilstein 1772822
Formel vægt 172.18
Procent renhed 97%