Få mere at vide
Dimethyl 5-nitroisophthalate, 98+%
Artikelnummer. p-7080876
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
Artikelnummer. 11443304
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10610.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13290-96-5 | C10H9NO6 | 239.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13290-96-5
Molekylær formel C10H9NO6
Molekylvægt (g/mol) 239.18
MDL nummer MFCD00008429
InChI nøgle GGTSJKFPGKFLCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl 5-nitroisophthalate, 5-nitroisophthalic acid dimethyl ester, 5-nitroisophthalic acid, dimethyl ester, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-nitro-, dimethyl ester, dimethyl 5-nitro-1,3-benzenedicarboxylate, isophthalic acid, 5-nitro-, dimethyl ester, 1,3-dimethyl 5-nitrobenzene-1,3-dicarboxylate, 5-nitro dimethyl isophthalate, 5-nitro-1,3-benzenedicarboxylic acid dimethyl ester, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-nitro-, 1,3-dimethyl ester
PubChem CID 83316
IUPAC navn dimethyl 5-nitrobenzene-1,3-dicarboxylate
SMIL COC(=O)C1=CC(=CC(=C1)C(=O)OC)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl 5-nitroisophthalate
Smeltepunkt 121°C to 123°C
Mængde 50 g
Beilstein 2140916
Formel vægt 239.19
Procent renhed ≥98%