Få mere at vide
Dimethyl 5-nitroisophthalat, 98+%
Artikelnummer. 11453304
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11453304 250 g 250g
11443304 50 g 50g
11433304 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11453304 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10610.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 13290-96-5 | C10H9NO6 | 239,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13290-96-5
Molekylær formel C10H9NO6
Molekylvægt (g/mol) 239.18
MDL nummer MFCD00008429
InChI nøgle GGTSJKFPGKFLCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl 5-nitroisophthalate, 5-nitroisophthalic acid dimethyl ester, 5-nitroisophthalic acid, dimethyl ester, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-nitro-, dimethyl ester, dimethyl 5-nitro-1,3-benzenedicarboxylate, isophthalic acid, 5-nitro-, dimethyl ester, 1,3-dimethyl 5-nitrobenzene-1,3-dicarboxylate, 5-nitro dimethyl isophthalate, 5-nitro-1,3-benzenedicarboxylic acid dimethyl ester, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-nitro-, 1,3-dimethyl ester
PubChem CID 83316
IUPAC navn dimethyl-5-nitrobenzen-1,3-dicarboxylat
SMIL COC(=O)C1=CC(=CC(=C1)C(=O)OC)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl 5-nitroisophthalate
Smeltepunkt 121 °C til 123 °C
Mængde 250 g
Beilstein 2140916
Formel vægt 239.19
Procent renhed ≥98%