Få mere at vide
Dimethyl 5-hydroxyisophthalate, 98%
Artikelnummer. p-7025859
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
Artikelnummer. 11407164
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B21565.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13036-02-7 | C10H10O5 | 210.19 g/mol
Dimethyl-5-Hydroxyisophthalat er et nyttigt syntetisk mellemprodukt i syntesen af N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-5-[(N-(2-hydroxyethyl)carbamoyl)methoxy]-2,4,6-triiodiisophthalamid (B426310); en forbindelse relateret til Ioversol(I737000), som er et ikke-ionisk radiografisk kontrastmiddel med lav osmolalitet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Dimethyl-5-Hydroxyisophthalat er et nyttigt syntetisk
mellemprodukt i syntesen af N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-5-[(N-(2-hydroxyethyl)carbamoyl)methoxy]-2,4,6-triiodiisophthalamid (B426310); en forbindelse relateret til Ioversol(I737000), som er et ikke-ionisk radiografisk kontrastmiddel med lav osmolalitet.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Hold stærke oxidationsmidler væk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13036-02-7
Molekylær formel C10H10O5
Molekylvægt (g/mol) 210.19
MDL nummer MFCD00134367
InChI nøgle DOSDTCPDBPRFHQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 83065
IUPAC navn dimethyl-5-hydroxybenzen-1,3-dicarboxylat
SMIL COC(=O)C1=CC(=CC(O)=C1)C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl 5-hydroxyisophthalate
Smeltepunkt 162°C to 164°C
Mængde 10 g
Beilstein 2650120
Synonym dimethyl 5-hydroxyisophthalate, 5-hydroxyisophthalic acid dimethyl ester, 1,3-dimethyl 5-hydroxybenzene-1,3-dicarboxylate, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-hydroxy-, dimethyl ester, dimethyl5-hydroxyisophthalate, timtec-bb sbb000491, 5-hydroxy-dimethylisophthalate, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-hydroxy-, 1,3-dimethyl ester, dimethyl-5-hydroxy-benzene-1,3-dicarbonate, methyl 5-hydroxy-3-methoxycarbonyl benzoate
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 210.19
Procent renhed 98%