Få mere at vide
Dimethyl 5-hydroxyisophthalat, 98%
Artikelnummer. 11427164
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11427164 250 g 250g
11407164 10 g 10g
11417164 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11427164 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B21565.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Add to basket
CAS: 13036-02-7 | C10H10O5 | 210,19 g/mol
Dimethyl-5-Hydroxyisophthalat er et nyttigt syntetisk mellemprodukt i syntesen af N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-5-[(N-(2-hydroxyethyl)carbamoyl)methoxy]-2,4,6-triiodiisophthalamid (B426310); en forbindelse relateret til Ioversol(I737000), som er et ikke-ionisk radiografisk kontrastmiddel med lav osmolalitet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Dimethyl-5-Hydroxyisophthalat er et nyttigt syntetisk
mellemprodukt i syntesen af N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-5-[(N-(2-hydroxyethyl)carbamoyl)methoxy]-2,4,6-triiodiisophthalamid (B426310); en forbindelse relateret til Ioversol(I737000), som er et ikke-ionisk radiografisk kontrastmiddel med lav osmolalitet.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Hold stærke oxidationsmidler væk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13036-02-7
Molekylær formel C10H10O5
Molekylvægt (g/mol) 210.19
MDL nummer MFCD00134367
InChI nøgle DOSDTCPDBPRFHQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 83065
IUPAC navn dimethyl-5-hydroxybenzen-1,3-dicarboxylat
SMIL COC(=O)C1=CC(=CC(O)=C1)C(=O)OC
Specifications
Kemisk navn eller materiale Dimethyl 5-hydroxyisophthalate
Smeltepunkt 162 °C til 164 °C
Mængde 250 g
Beilstein 2650120
Synonym dimethyl 5-hydroxyisophthalate, 5-hydroxyisophthalic acid dimethyl ester, 1,3-dimethyl 5-hydroxybenzene-1,3-dicarboxylate, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-hydroxy-, dimethyl ester, dimethyl5-hydroxyisophthalate, timtec-bb sbb000491, 5-hydroxy-dimethylisophthalate, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-hydroxy-, 1,3-dimethyl ester, dimethyl-5-hydroxy-benzene-1,3-dicarbonate, methyl 5-hydroxy-3-methoxycarbonyl benzoate
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 210.19
Procent renhed 98%