Få mere at vide
Dimethyl 5-hydroxyisophthalat, 98%
Beskrivelse
Dimethyl-5-Hydroxyisophthalat er et nyttigt syntetisk mellemprodukt i syntesen af N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-5-[(N-(2-hydroxyethyl)carbamoyl)methoxy]-2,4,6-triiodiisophthalamid (B426310); en forbindelse relateret til Ioversol(I737000), som er et ikke-ionisk radiografisk kontrastmiddel med lav osmolalitet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
mellemprodukt i syntesen af N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-5-[(N-(2-hydroxyethyl)carbamoyl)methoxy]-2,4,6-triiodiisophthalamid (B426310); en forbindelse relateret til Ioversol(I737000), som er et ikke-ionisk radiografisk kontrastmiddel med lav osmolalitet.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Hold stærke oxidationsmidler væk.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethyl 5-hydroxyisophthalate |
| Smeltepunkt | 162 °C til 164 °C |
| Mængde | 50 g |
| Beilstein | 2650120 |
| Synonym | dimethyl 5-hydroxyisophthalate, 5-hydroxyisophthalic acid dimethyl ester, 1,3-dimethyl 5-hydroxybenzene-1,3-dicarboxylate, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-hydroxy-, dimethyl ester, dimethyl5-hydroxyisophthalate, timtec-bb sbb000491, 5-hydroxy-dimethylisophthalate, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-hydroxy-, 1,3-dimethyl ester, dimethyl-5-hydroxy-benzene-1,3-dicarbonate, methyl 5-hydroxy-3-methoxycarbonyl benzoate |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 210.19 |
| Procent renhed | 98% |