Få mere at vide
Dimethyl 5-bromoisophthalate, 98%
Artikelnummer. p-7033506
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11410150
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H50629.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 51760-21-5 | C10H9BrO4 | 273.082 g/mol
Dimethyl 5-bromoisophthalat anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Dimethyl 5-bromoisophthalat anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51760-21-5
Molekylær formel C10H9BrO4
Molekylvægt (g/mol) 273.082
MDL nummer MFCD00078709
InChI nøgle QUJINGKSNJNXEB-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl 5-bromoisophthalate, 5-bromoisophthalic acid dimethyl ester, dimethyl-5-bromoisophthalate, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-bromo-, dimethyl ester, 1,3-dimethyl 5-bromobenzene-1,3-dicarboxylate, dimethyl5-bromoisophthalate, 5-bromo-isophthalic acid dimethyl ester, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-bromo-, 1,3-dimethyl ester, methyl 5-bromo-3-methoxycarbonyl benzoate, 5-bromoisophthalic acid, dimethyl ester
PubChem CID 103954
IUPAC navn dimethyl-5-brombenzen-1,3-dicarboxylat
SMIL COC(=O)C1=CC(=CC(=C1)Br)C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl 5-bromoisophthalate
Smeltepunkt 88°C to 90°C
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 273.08
Procent renhed 98%