Få mere at vide
Dimethyl 5-bromoisophthalat, 98%
Artikelnummer. 11420150
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11420150 5 g 5g
11410150 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11420150 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50629.06
 Begrænset vare
På lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 51760-21-5 | C10H9BrO4 | 273,082 g/mol
Dimethyl 5-bromoisophthalat anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Dimethyl 5-bromoisophthalat anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51760-21-5
Molekylær formel C10H9BrO4
Molekylvægt (g/mol) 273.082
MDL nummer MFCD00078709
InChI nøgle QUJINGKSNJNXEB-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl 5-bromoisophthalate, 5-bromoisophthalic acid dimethyl ester, dimethyl-5-bromoisophthalate, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-bromo-, dimethyl ester, 1,3-dimethyl 5-bromobenzene-1,3-dicarboxylate, dimethyl5-bromoisophthalate, 5-bromo-isophthalic acid dimethyl ester, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-bromo-, 1,3-dimethyl ester, methyl 5-bromo-3-methoxycarbonyl benzoate, 5-bromoisophthalic acid, dimethyl ester
PubChem CID 103954
IUPAC navn dimethyl-5-brombenzen-1,3-dicarboxylat
SMIL COC(=O)C1=CC(=CC(=C1)Br)C(=O)OC
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Dimethyl 5-bromoisophthalate
Smeltepunkt 88 °C til 90 °C
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 273.08
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dimethyl 5-bromoisophthalate
Signalwort
  • Advarsel
Gefahrenkategorie
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sicherheitshinweis
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Dimethyl 5-bromoisophthalate
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.