Få mere at vide
Dimethyl 5-bromoisophthalat, 98%
Artikelnummer. 11410150
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11410150 1 g 1g
11420150 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11410150 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50629.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 51760-21-5 | C10H9BrO4 | 273,082 g/mol
Dimethyl 5-bromoisophthalat anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Dimethyl 5-bromoisophthalat anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51760-21-5
Molekylær formel C10H9BrO4
Molekylvægt (g/mol) 273.082
MDL nummer MFCD00078709
InChI nøgle QUJINGKSNJNXEB-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl 5-bromoisophthalate, 5-bromoisophthalic acid dimethyl ester, dimethyl-5-bromoisophthalate, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-bromo-, dimethyl ester, 1,3-dimethyl 5-bromobenzene-1,3-dicarboxylate, dimethyl5-bromoisophthalate, 5-bromo-isophthalic acid dimethyl ester, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-bromo-, 1,3-dimethyl ester, methyl 5-bromo-3-methoxycarbonyl benzoate, 5-bromoisophthalic acid, dimethyl ester
PubChem CID 103954
IUPAC navn dimethyl-5-brombenzen-1,3-dicarboxylat
SMIL COC(=O)C1=CC(=CC(=C1)Br)C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl 5-bromoisophthalate
Smeltepunkt 88°C to 90°C
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 273.08
Procent renhed 98%
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.