Få mere at vide
Dimethyl 5-aminoisophthalat, 98 %
Beskrivelse
Dimethyl-5-aminoisophthalat er et vigtigt organisk mellemprodukt. Det kan bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder. Sekskantet samling af dobbeltspiraler af selvlysende calcium-5-aminoisophthalat-koordinationspolymer efterlader plads nok til dannelsen af løst fastholdte vandrør, som kan blive dehydreret ved meget lave temperaturer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Dimethyl 5-aminoisophthalat er et vigtigt organisk mellemprodukt. Det kan bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder. Sekskantet samling af dobbeltspiraler af selvlysende calcium-5-aminoisophthalat-koordinationspolymer efterlader plads nok til dannelsen af løst fastholdte vandrør, som kan blive dehydreret ved meget lave temperaturer.
Opløselighed Opløselig i chloroform
.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethyl 5-aminoisophthalate |
| Smeltepunkt | 178 °C til 182 °C |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 2116565 |
| Synonym | dimethyl 5-aminoisophthalate, 3,5-dicarbomethoxyaniline, 5-aminoisophthalic acid dimethyl ester, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-amino-, dimethyl ester, 1,3-dimethyl 5-aminobenzene-1,3-dicarboxylate, dimethyl5-aminoisophthalate, 5-amino-isophthalic acid dimethyl ester, 5-amino-dimethyl iso-phthalate, 5-amino-dimethylisophthalate, dimethyl-5-aminoisophthalate |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i kloroform. |
| Formel vægt | 209.2 |
| Procent renhed | 98% |