Få mere at vide
Dimethyl 5-aminoisophthalat, 98 %
Artikelnummer. 11445636
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11445636 25 g 25g
11455636 100 g 100g
11465636 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11445636 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20761.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 99-27-4 | C10H11NO4 | 209,201 g/mol
Dimethyl-5-aminoisophthalat er et vigtigt organisk mellemprodukt. Det kan bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder. Sekskantet samling af dobbeltspiraler af selvlysende calcium-5-aminoisophthalat-koordinationspolymer efterlader plads nok til dannelsen af løst fastholdte vandrør, som kan blive dehydreret ved meget lave temperaturer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Dimethyl 5-aminoisophthalat er et vigtigt organisk mellemprodukt. Det kan bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder. Sekskantet samling af dobbeltspiraler af selvlysende calcium-5-aminoisophthalat-koordinationspolymer efterlader plads nok til dannelsen af løst fastholdte vandrør, som kan blive dehydreret ved meget lave temperaturer.
Opløselighed Opløselig i chloroform
.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99-27-4
Molekylær formel C10H11NO4
Molekylvægt (g/mol) 209.201
MDL nummer MFCD00008435
InChI nøgle DEKPYXUDJRABNK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 66831
IUPAC navn dimethyl-5-aminobenzen-1,3-dicarboxylat
SMIL COC(=O)C1=CC(=CC(=C1)N)C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl 5-aminoisophthalate
Smeltepunkt 178°C to 182°C
Mængde 25 g
Beilstein 2116565
Synonym dimethyl 5-aminoisophthalate, 3,5-dicarbomethoxyaniline, 5-aminoisophthalic acid dimethyl ester, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-amino-, dimethyl ester, 1,3-dimethyl 5-aminobenzene-1,3-dicarboxylate, dimethyl5-aminoisophthalate, 5-amino-isophthalic acid dimethyl ester, 5-amino-dimethyl iso-phthalate, 5-amino-dimethylisophthalate, dimethyl-5-aminoisophthalate
Opløselighedsinformation Soluble in Chloroform.
Formel vægt 209.2
Procent renhed 98%