Få mere at vide
Dimethyl(4-fluorobenzyl)malonat, 97 %
Artikelnummer. 11461170
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11461170 5 g 5g
11451170 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11461170 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26310.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-08-2026
CAS: 252938-22-0 | C12H13FO4 | 240,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 252938-22-0
Molekylær formel C12H13FO4
Molekylvægt (g/mol) 240.23
MDL nummer MFCD01934558
InChI nøgle WDFUURBBGZTSIA-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl 4-fluorobenzyl malonate, dimethyl 2-4-fluorobenzyl malonate, 1,3-dimethyl 2-4-fluorophenyl methyl propanedioate, acmc-1cpd2, dimethyl 4-fluorobenzylmalonate, 2-4-fluorobenzyl-malonic acid dimethyl ester, dimethyl 2-4-fluorophenyl methyl propanedioate, dimethyl 2-4-fluorophenyl methyl propane-1,3-dioate
PubChem CID 2781576
SMIL COC(=O)C(CC1=CC=C(F)C=C1)C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl (4-fluorobenzyl)malonate
Mængde 5 g
IUPAC navn dimethyl-2-[(4-fluorphenyl)methyl]propandioat
Formel vægt 240.23
Procent renhed 97%