Få mere at vide
Dimethyl 3-nitrofthalat, 98%
Artikelnummer. 11306976
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11306976 5 g 5g
11316976 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11306976 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06715.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
CAS: 13365-26-9 | C10H9NO6 | 239,183 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13365-26-9
Molekylær formel C10H9NO6
Molekylvægt (g/mol) 239.183
MDL nummer MFCD00017184
InChI nøgle MLQMIKSBTAZNBK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 249912
IUPAC navn dimethyl-3-nitrobenzen-1,2-dicarboxylat
SMIL COC(=O)C1=C(C(=CC=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl 3-nitrophthalate
Smeltepunkt 67°C to 70°C
Mængde 5 g
Beilstein 1885570
Synonym dimethyl 3-nitrophthalate, 3-nitrophthalic acid dimethyl ester, 3-nitro-phthalic acid dimethyl ester, 1,2-benzenedicarboxylic acid, 3-nitro-, 1,2-dimethyl ester, 1,2-dimethyl 3-nitrophthalate, dimethyl nitrophthalate, dimethyl3-nitrophthalate, maybridge1_000481, acmc-20al75, methyl 2-methoxycarbonyl-3-nitrobenzoate
Formel vægt 239.19
Procent renhed 98%