Få mere at vide
Dimethyl 3-(3-(Trifluoromethyl)phenoxy)-2-oxopropylphosphonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethyl 3-(3-(Trifluoromethyl)phenoxy)-2-oxopropylphosphonate |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14F3O5P/c1-18-21(17,19-2)8-10(16)7-20-11-5-3-4-9(6-11)12(13,14)15/h3-6H,7-8H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 326.0531 |