Få mere at vide
Dimethyl 1,4-cyclohexanedion-2,5-dicarboxylat, 99+%
Artikelnummer. 11446916
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11446916 500 g 500g
11426916 25 g 25g
11436916 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11446916 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24008.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 6289-46-9 | C10H12O6 | 228,20 g/mol
Dimethyl-1,4-cyclohexandion-2,5-dicarboxylat bruges til fremstilling af pigmenter som pigmentrød 122 og pigmentviolet 19. Det kan også reagere med 2,4-diamino-phenol for at få 2,5-bis-(3-amino-4-hydroxy-phenylamino)-cyclohexa-1,4-dien-1,4-dicarboxylsyre-dimethylester.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Dimethyl-1,4-cyclohexandion-2,5-dicarboxylat bruges til fremstilling af pigmenter som pigmentrød 122 og pigmentviolet 19. Det kan også reagere med 2,4-diamino-phenol for at få 2,5-bis-(3-amino-4-hydroxy-phenylamino)-cyclohexa-1,4-dien-1,4-dicarboxylsyre-dimethylester.
Opløselighed
Opløseligt i vand 0,0016 g/L.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt sted i tæt lukket beholder. Opbevares ved stuetemperatur. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6289-46-9
Molekylær formel C10H12O6
Molekylvægt (g/mol) 228.20
MDL nummer MFCD00001607
InChI nøgle MHKKFFHWMKEBDW-UHFFFAOYNA-N
Synonym dimethyl succinylsuccinate, dimethyl 1,4-cyclohexanedione-2,5-dicarboxylate, succinosuccinic acid, dimethyl ester, dmss, dimethyl succinylosuccinate, dimethyl 2,5-dioxo-1,4-cyclohexanedicarboxylate, dimethyl succinylo succinate, 1,4-cyclohexanedicarboxylic acid, 2,5-dioxo-, dimethyl ester, 2,5-dioxo-1,4-cyclohexanedicarboxylic acid dimethyl ester, 1,4-cyclohexanedicarboxylic acid, 2,5-dioxo-, 1,4-dimethyl ester
PubChem CID 94866
SMIL COC(=O)C1CC(=O)C(CC1=O)C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl 1,4-cyclohexanedione-2,5-dicarboxylate
Smeltepunkt 152 °C til 156 °C
Mængde 500 g
Opløselighedsinformation Opløselig i vand 0,0016 g/L.
IUPAC navn 1,4-dimethyl-2,5-dioxocyclohexan-1,4-dicarboxylat
Formel vægt 228.2
Procent renhed ≥99%