Få mere at vide
Dimethyl 1,4-cyclohexanedion-2,5-dicarboxylat, 98+%
Artikelnummer. 10580204 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10580204 50 g Glasflaske 50g
10553411 100 g Glasflaske 100g
10379480 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10580204 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 271810500
 Begrænset vare
På lager
CAS: 6289-46-9 | C10H12O6 | 228,20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6289-46-9
Molekylær formel C10H12O6
Molekylvægt (g/mol) 228.20
MDL nummer MFCD00001607
InChI nøgle MHKKFFHWMKEBDW-UHFFFAOYNA-N
Synonym dimethyl succinylsuccinate, dimethyl 1,4-cyclohexanedione-2,5-dicarboxylate, succinosuccinic acid, dimethyl ester, dmss, dimethyl succinylosuccinate, dimethyl 2,5-dioxo-1,4-cyclohexanedicarboxylate, dimethyl succinylo succinate, 1,4-cyclohexanedicarboxylic acid, 2,5-dioxo-, dimethyl ester, 2,5-dioxo-1,4-cyclohexanedicarboxylic acid dimethyl ester, 1,4-cyclohexanedicarboxylic acid, 2,5-dioxo-, 1,4-dimethyl ester
PubChem CID 94866
IUPAC navn dimethyl-2,5-dioxocyclohexan-1,4-dicarboxylat
SMIL COC(=O)C1CC(=O)C(CC1=O)C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl 1, 4-cyclohexanedione-2, 5-dicarboxylate
Navn note 99+%
Smeltepunkt 154 °C til 157 °C
Farve Grøn-gul til hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glasflaske
Mængde 50 g
Beilstein 10, IV, 3514
Formel vægt 228.2
Procent renhed 99+%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
Produktidentifikator
  • Dimethyl 1,4-cyclohexanedione-2,5-dicarboxylate