Få mere at vide
Dimethoxymethane, Pure, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10325800 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
Emballage:
Amber glass bottle
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10325800 500 mL Amber glass bottle 500ml
1 options
Artikelnummer. 10325800 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. D/3400/08
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
CAS 109-87-5
Smeltepunkt -105°C
Farve Colorless
Kogepunkt 41°C
Emballage Amber glass bottle
Molekylær formel C3H8O2
MDL nummer 8495
Mængde 500 mL
Synonym methylal, formal, methane, dimethoxy, formaldehyde dimethyl acetal, dimethyl formal, anesthenyl, 2,4-dioxapentane, bis methoxy methane, methylene dimethyl ether, methoxymethyl methyl ether
InChI nøgle NKDDWNXOKDWJAK-UHFFFAOYSA-N
SMIL COCOC
IUPAC navn dimethoxymethane
Molekylvægt (g/mol) 76.095
PubChem CID 8020
ChEBI CHEBI:48341
Formel vægt 76.09g/mol
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dimethoxymethane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.