Få mere at vide
Dimethoxymethan, 99,5+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10498250 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
25 L
Emballage:
Glasflaske
Metal tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10498250 1 L Glasflaske 1 L
10264570 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10073563 25 L Metal tromle 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10498250 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 115560010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 109-87-5 | C3H8O2 | 76.09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-87-5
Molekylær formel C3H8O2
Molekylvægt (g/mol) 76.09
MDL nummer MFCD00008495
InChI nøgle NKDDWNXOKDWJAK-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylal, formal, methane, dimethoxy, formaldehyde dimethyl acetal, dimethyl formal, anesthenyl, 2,4-dioxapentane, bis methoxy methane, methylene dimethyl ether, methoxymethyl methyl ether
PubChem CID 8020
ChEBI CHEBI:48341
IUPAC navn dimethoxymethan
SMIL COCOC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethoxymethane
Smeltepunkt -105.0°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.8600g/mL
Kogepunkt 41.0°C to 42.0°C
Flammepunkt −18°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH2(OCH3)2
Brydningsindeks 1.3525 to 1.3545
Mængde 1 L
Fieser 01,671; 02,271; 06,374; 07,115
Merck Index 15, 6086
Specifik vægtfylde 0.86
Opløselighedsinformation Solubility in water: 32.3g/100 mL (16°C). Other solubilities: miscible with alcohol,ether,oils,hydrocarbons,miscible with most common organic solvents,very soluble in acetone,benzene
Viskositet 3.25 mPa.s (20°C)
Formel vægt 76.09
Procent renhed 99.5+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dimethoxymethane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.