Få mere at vide
Dimethoxymethan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499932
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11499932 2500 mL 2500ml
11354489 100 mL 100ml
11489932 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499932 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12055.0F
Request Bulk or Custom Format
CAS: 109-87-5 | C3H8O2 | 76.095 g/mol
Bruges til at beskytte dioler som deres methylenacetaler ved hjælp af TMS-OTf/2,6-lutidin:
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Anvendes til at beskytte dioler som deres methylenacetaler ved hjælp af TMS
-OTf/2,6-lutidin:
Opløselighed Opløseligt i
vand 20 °C 330g/L.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares adskilt fra oxidationsmidler, fugt/vand og syrer. Opbevares under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-87-5
Molekylær formel C3H8O2
Molekylvægt (g/mol) 76.095
MDL nummer MFCD00008495
InChI nøgle NKDDWNXOKDWJAK-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylal, formal, methane, dimethoxy, formaldehyde dimethyl acetal, dimethyl formal, anesthenyl, 2,4-dioxapentane, bis methoxy methane, methylene dimethyl ether, methoxymethyl methyl ether
PubChem CID 8020
ChEBI CHEBI:48341
IUPAC navn dimethoxymethan
SMIL COCOC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethoxymethane
Smeltepunkt -105°C
Tæthed 0.863
Kogepunkt 41°C to 42°C
Flammepunkt −17°C (1°F)
Lineær formel CH3OCH2OCH3
Brydningsindeks 1.3545
Mængde 2500 mL
FN nummer UN1234
Beilstein 1697025
Følsomhed Moisture sensitive
Merck Index 14,6012
Opløselighedsinformation Soluble in water 20°C 330g/L.
Formel vægt 76.1
Procent renhed 98%