Få mere at vide
DIM-C-pPhOCH3, MedChemExpress
Artikelnummer. 16457197
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16457197 5 mg -
16440787 50 mg -
16423106 25 mg -
16414478 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16457197 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY111492
MedChemExpress DIM-C-pPhOCH3 is a Nur77 agonist. Nerve growth factor-induced Bα (NGFI-Bα, Nur77) is an orphan nuclear receptor.
DIM-C-pPhOCH3 is a Nur77 agonist. Nerve growth factor-induced Bα (NGFI-Bα, Nur77) is an orphan nuclear receptor.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DIM-C-pPhOCH3
CAS 33985-68-1
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C24H20N2O
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 33.3 mg/mL (94.49 mM)
SMIL COC1=CC=C(C(C2=CNC3=C2C=CC=C3)C4=CNC5=C4C=CC=C5)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 352.43
Formel vægt 352.43
Procent renhed 99.49%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death