Få mere at vide
Diltiazem hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16401439
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16401439 1 g -
16458727 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16401439 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY14656
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress Diltiazem hydrochloride is a Ca2+ influx inhibitor (slow channel blocker or calcium antagonist).
Diltiazem hydrochloride is a Ca2+ influx inhibitor (slow channel blocker or calcium antagonist).
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diltiazem hydrochloride
CAS 33286-22-5
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H27ClN2O4S
Mængde 1 g
Synonym CRD-401
Opløselighedsinformation H2O : 33.33 mg/mL (73.91 mM; Need ultrasonic)
SMIL CN(C)CCN1C2=CC=CC=C2S[C@@H](C3=CC=C(OC)C=C3)[C@@H](OC(C)=O)C1=O.Cl
Molekylvægt (g/mol) 450.98
Formel vægt 450.98
Procent renhed 99.5%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus