missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Dilmapimod, MedChemExpress
Beskrivelse
Dilmapimod (SB-681323) is a potent p38 MAPK inhibitor that potentially suppresses inflammation in chronic obstructive pulmonary disease.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dilmapimod |
| CAS | 444606-18-2 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C23H19F3N4O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | SB-681323 GW 681323 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 125 mg/mL (273.87 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C1C=CC2=C(C3=CC=C(F)C=C3C)N=C(NC(CO)CO)N=C2N1C4=C(F)C=CC=C4F |
| Molekylvægt (g/mol) | 456.42 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?